Documenti fondamentali
8.18707
Sigma-Aldrich
Acido citrico
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
Beilstein:
782061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-069-1
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
P. ebollizione
200 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
1330 g/L
Densità
1.665 g/cm3 at 18 °C
Densità bulk
560 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1