Documenti fondamentali
8.18665
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
for synthesis
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-(+)-5-Methyl-2-isopropylidenecyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-943-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.16 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
3090 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
≤25 °C
Temp. transizione
flash point 82 °C
Densità
0.935 g/m3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1C[C@@H](CCC1=C(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (20/4 °C): 0.936 - 0.942
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +21.0 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C