Documenti fondamentali
8.18613
Sigma-Aldrich
Methyl myristate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
204-680-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.065 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
P. ebollizione
295 °C/1001 hPa
Punto di fusione
18 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Densità
0.867 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.0 °C - closed cup