Documenti fondamentali
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4-Diaminopyridine
About This Item
Formula condensata:
3,4-(NH2)2C5H3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
200-220-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
217-220 °C
Temp. transizione
flash point 240 °C
Solubilità
30 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3