Documenti fondamentali
8.18194
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
(30% solution in methanol) for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium methoxide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
34 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C (Methanol)
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v) Methanol)
pH
11 (20 °C, 20 g/L in H2O)
P. ebollizione
92 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2-6 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Approach to synthesis and study of pharmacological effects of new 1, 3, 5-triazine derivatives: This research includes the use of sodium methylate in methanol medium for synthesizing new triazine derivatives, predicting their pharmacological effects using GUSAR software (Levshukova et al., 2024).
  • Exothermic barrier-free carboxylation of alkali methylates: Investigates the interaction of sodium methylate with CO2 to synthesize dialkyl carbonates, presenting a high-yield method rationalized through molecular dynamics (Chaban, 2023).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 28.5 - 31.5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C