Documenti fondamentali
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
212-199-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
14 hPa ( 39 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
-59 °C
Temp. transizione
flash point 37 °C
Solubilità
25.9 g/L
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C