Key Documents
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
Sinonimo/i:
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-857-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
244 °C
Densità
1.324 g/cm3 at 30 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Sodium acetate powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
S5636
Sodium acetate
Butyric acid natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W222119
Butyric acid
Valproic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708707
Valproic acid
Trichostatin A ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Sigma-Aldrich
T8552
Trichostatin A