Documenti fondamentali
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26S
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.40
Codice UNSPSC:
12352105
Numero indice EU:
246-619-1
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 25.5 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
350 °C
Potenza
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
233 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-45 °C
Temp. transizione
flash point 98 °C
Solubilità
<0.1 g/L
Densità
0.856 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup