8.14859
N-Phenylmorpholine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
48-51 °C
Temp. transizione
flash point 124 °C
Densità
1.053 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup