Documenti fondamentali
8.14858
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
(50% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
-5 °C
Temp. transizione
flash point 160-170 °C
Densità
0.978-0.988 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Preservation of Cultural Heritage: Alkylbenzyldimethylammonium chloride have efficacy against microorganisms and is used in protecting painted cultural heritage objects (Alexandrova et al., 2024).
  • Evaluation in Glaucoma Treatments: The efficacy and safety of benzalkonium chloride-preserved intraocular pressure-lowering eye drops were analyzed, considering their impact on conjunctival goblet cells and implications for glaucoma treatment strategies (Nagstrup, 2023).
Risultati analitici
Assay (argentometric): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.980 - 0.990
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 - 338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
160 - 170 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1050993
Benzalkonium Chloride