Documenti fondamentali
8.14632
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
L-Glutamic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO4 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-315-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
191-193 °C (decomposes)
Densità
1.525 g/cm3
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H
RPAJSBKBKSSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3