Documenti fondamentali
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-518-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
199-202 °C (decomposition)
Densità bulk
380 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3