Documenti fondamentali
8.14422
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
for synthesis
Sinonimo/i:
N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-241-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
140-146 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO3/c11-5-10-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(10)13/h1-4,11H,5H2
MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 140 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3