Documenti fondamentali
8.14337
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-3-methylbutanol
Technipur®, for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, MMB
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1732882
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.66 hPa ( 25 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
173-175 °C (lit.)
Punto di fusione
<-50 °C
Densità
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, considered as an eco-friendly solvent, is widely used in paints, inks, fragrances, air fresheners, household, and industrial cleaner formulations due to its non-toxic and non-volatile characteristics. It can also be used as a raw material to produce industrial detergents.
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetics and Products of the Reaction of OH Radicals with
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Aschmann SM, et al.
Environmental Science & Technology, 45, 6896-6901 (2011)