810663
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Albumina di siero bovino Probumin®, grado reagente,
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Tipo
for cell culture
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Attività estranea
Tested for IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3