Documenti fondamentali
810242
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41141801
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 100 g
Grado
special quality (Specialty Grade)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Forma fisica
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 100 g
Origine
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
Impurezze
Tested For IgG
Perdita
≤5%
pH
6.8-7.5
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-15.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3