810013
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Crystallized Grade, pack of 10 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
apparent mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pack of 10 g
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Impurezze
Tested for IgG
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3