Documenti fondamentali
8.08625
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
About This Item
Formula condensata:
S(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-663-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Temp. autoaccensione
350 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
128-131 °C
Solubilità
400 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2