Documenti fondamentali
8.08384
Sigma-Aldrich
DL-Tropic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-465-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
115-118 °C
Solubilità
20 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2