Documenti fondamentali
8.07346
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
80% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
Sinonimo/i:
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), Platinum dioxide, Adam′s catalyst
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O2Pt · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.08 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-223-0
NACRES:
NA.22
product name
Platinum(IV) oxide hydrate (80% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Livello qualitativo
Punto di fusione
>450 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (of Pt): 80.0 - 84.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2