Documenti fondamentali
8.07340
Sigma-Aldrich
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
Sinonimo/i:
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), Chloroplatinic acid
About This Item
Formula condensata:
H2(PtCl6) · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
241-010-7
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate (~40% Pt), for synthesis
Livello qualitativo
100
200
Stato
solid
Concentrazione
39-41% Pt
Punto di fusione
150 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
4 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
Applicazioni
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate can be used as a platinum precursor to synthesize:
  • Pt/C catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cell applications.
  • Pt/TiO2 catalyst to study the photocatalytic degradation pathway of methylene blue.
Risultati analitici
Assay (of Pt): 39.0 - 41.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1