Documenti fondamentali
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
Sinonimo/i:
Palladium(II) oxide (85% Pd)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
OPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-218-3
NACRES:
NA.22
product name
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
hydrogenation catalyst for synthesis
Risultati analitici
Assay Pd: ≥ 85.0 %
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3