Key Documents
8.07041
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidone, γ-Butyrolactam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
210-483-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
395 °C
Potenza
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.8-16.6 % (v/v)
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
25.5 °C (External MSDS)
Temp. transizione
flash point 138 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.112
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2