Key Documents
8.06918
Sigma-Aldrich
Heptanal
Sinonimo/i:
Enanthaldehyde, Heptaldehyde
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup