Documenti fondamentali
8.06548
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formula condensata:
3-(NO2)C6H4SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-857-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
needles
Temp. autoaccensione
355 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
350 °C (decomposition)
Solubilità
200 g/L
Densità
0.45 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup