Documenti fondamentali
8.04518
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide
≥99.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
228-001-3
NACRES:
NA.22
product name
N-Hydroxysuccinimide, for synthesis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
93-100 °C
applicazioni
peptide synthesis
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Direct Cα-heteroarylation of structurally diverse ethers: This study showcases a mild N-hydroxysuccinimide mediated cross-dehydrogenative coupling reaction, expanding the utility of NHS in organic synthesis. (Liu et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3