8.04184
Dibutyltin dichloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
About This Item
Tensione di vapore
0.0016 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
Potenza
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
148 °C/16 hPa
Punto di fusione
37-38 °C
Temp. transizione
flash point 144-148 °C
Solubilità
0.32 g/L
Densità
1.4 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Organi bersaglio
thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup