Documenti fondamentali
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
About This Item
Formula condensata:
2-(C2H5O)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-358-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 45 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
214-216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
24-28 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Solubilità
9 g/L
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup