Documenti fondamentali
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-797-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
330 °C
Potenza
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
167 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
0.914 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C