Documenti fondamentali
8.00974
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Numero indice EU:
203-470-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
24.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
375 °C
Potenza
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.5-18 % (v/v)
P. ebollizione
97 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-129 °C
Temp. transizione
flash point 22 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Allyl alcohol for synthesis. CAS No. 107-18-6, EC Number 203-470-7.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup