Documenti fondamentali
8.00470
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-636-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
1615 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
252 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
15 °C
Temp. transizione
flash point 123 °C
Densità
1.38 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.377 - 1.379
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C