Documenti fondamentali
8.00405
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine hydrochloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Aminodiphenylamine hydrochloride, 4-Anilinoanilinium chloride, N-Phenyl-p-phenylenediamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.70
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
260-173-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
258-261 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3