Documenti fondamentali
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
About This Item
Formula condensata:
Mo(CO)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161603
Numero indice EU:
237-713-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.13 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
147-152 °C (decomposition)
Densità
1.96 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[Mo].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3