Documenti fondamentali
8.00077
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4-4-(CH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-155-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
P. ebollizione
306-308 °C/1013 hPa
Punto di fusione
147-150 °C
Temp. transizione
flash point 168 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c1ccc(cc1)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Kompleks Ni (II)-4′-Methylacetanilide: Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri: This study discusses the synthesis, characterization, and antibacterial testing of a nickel (II) complex with 4′-Methylacetanilide. The findings highlight the coordination of the C=O group of 4′-Methylacetanilide to nickel ions (Z Afiifah, 2023).
  • Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri Kompleks Cu (II) dengan 4′-Methylacetanilide: This paper describes the synthesis and characterization of a copper (II) complex with 4′-Methylacetanilide, focusing on its antibacterial activity against gram-negative bacteria (DF Carolina, 2023).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3