Documenti fondamentali
8.00023
Sigma-Aldrich
Acetilacetone
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-pentanedione
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
741937
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
204-634-0
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Potenza
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
11.4 %
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
140.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−23 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 35 °C
Solubilità
153.8-155.2 g/L
Densità
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup