71511
D-Tube Electroelution Accessory Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Componenti
•: 1: Supporting Tray, Mini
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
Attenzione
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials