71227
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
NovaBlue GigaSingles Competent Cells - Novagen, NovaBlue GigaSingles Competent Cells produce greater than 1 × 10⁹ colonies/µg plasmid DNA for cloning applications requiring high-efficiency transformations.
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Modalità di accrescimento
adherent or suspension
Morfologia
rod shaped
tecniche
microbiological culture: suitable
Trasformazione cellulare
transformation efficiency: 1×109 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
NovaBlue GigaSingles Competent Cellsproduce greater than 1 × 109 colonies/µgplasmid DNA for cloning applicationsrequiring high-efficiency transformations.
Caratteristiche e vantaggi
- Guaranteed efficiency >1 × 10⁹ cfu/µg
- Ideal for high-efficiency cloning
- High-quality plasmid DNA preparation
- Easy-to-use Singles format
- Prepared using an optimized chemical method
Componenti
•2 or 4 × 2 mlSOC Medium
•10 µlTest Plasmid (ampicillin resistant)
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2