Key Documents
70005-M
Sigma-Aldrich
T7SelectUP Primer
About This Item
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.54
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Mr: 6105
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
5ʹ - GGAGCTGTCGTATTCCAGTC - 3ʹ
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany