Documenti fondamentali
69266
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Mouse IgG AP Conjugate (H + L)
Novagen®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1