676777
(±)-Verapamil, Hydrochloride
A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Sinonimo/i:
(±)-Verapamil, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker V
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
methanol: 50 mg/mL
water: 70 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 309.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3