676491
VEGF Inducer, GS4012
A cell-permeable pyridinyl-thioether compound that acts as a potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation.
Sinonimo/i:
VEGF Inducer, GS4012, 4-(2-(4-Methoxyphenylsulfanyl)ethyl)pyridine, HCl, GS4012
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Depre, C., et al. 2003. Circulation108, 2723.
WGK 1