Key Documents
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12I3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
product name
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Chromatographically purified.
Chromatographically purified. Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) under an inert gas for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C or for up to 2 weeks at 4°C.
Altre note
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3