Documenti fondamentali
6.18417
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 1%
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
Nome del prodotto
Phenolphthalein 1% indicator solution,
Stato
solution
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3