Documenti fondamentali
6.18387
Sigma-Aldrich
Acido picrico
purified grade
Sinonimo/i:
2,4,6-trinitrofenolo, PA
About This Item
Formula condensata:
(O2N)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.10
Colour Index:
10305
Beilstein:
423400
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
purified grade
Limite di esplosione
0.01 %
Punto di fusione
122-123 °C (dried material) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N