Documenti fondamentali
6.18300
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
for chromatography (gradient grade 2.5)
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Grado
for chromatography (gradient grade 2.5)
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (1,000 g/l at 25 °C (77 °F))
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acetonitrile is commonly used as a key component in the mobile phase for gradient elution chromatography. It is used in various chromatographic techniques, such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Applicazioni
Acetonitrile can be used as a mobile phase:
  • Buffer in the liquid chromatographic method for determination of polyamines, amino acids, metanephrines, and catecholamine compounds in human body fluids.
  • Component to facilitate the fast gradient elution separations of polar neutral active pharmaceutical ingredients (APIs).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup