Documenti
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Dichlorobenzene
About This Item
Formula condensata:
1,2-(Cl)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
for synthesis
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N