Key Documents
6.17945
Supelco
Solfato di zinco eptaidrato
GR
Sinonimo/i:
Zinc sulfate heptahydrate
About This Item
Formula condensata:
ZnSO4 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L