Documenti fondamentali
6.17829
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrine
purified grade
Sinonimo/i:
4-Aminoantipyrine, 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
181635
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51384603
Grado
purified grade
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N