Documenti fondamentali
605206
Sigma-Aldrich
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
Sinonimo/i:
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥2500 NIH units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native thrombin from human plasma. Formulation useful for procedures in which the presence of citrate is undesirable.
Native thrombin from human plasma. Key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer. Formulation useful for procedures in which presence of citrate is undesirable.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is determined by comparison with a standard curve prepared using the Bureau of Biologics standard thrombin.
Stato fisico
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Nota sulla preparazione
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Risultati analitici
Homogeneous by SDS-PAGE
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fibrinogeno 50-70% protein (≥80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno