Documenti fondamentali
5.89592
Sigma-Aldrich
m-Xylene
Sinonimo/i:
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Beilstein:
605441
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.22
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
982 °F
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
138-139 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
m-Xylene may be used in the synthesis of 2,4-dimethylbenzophenone via Friedel–Craft acylation with benzoyl chloride over iron-modified tungstophosphoric acid supported on titania.citation It may also undergo chloromethylation in the presence of organic acids under organic-aqueous biphasic conditions to form a mixture of chloromethyl-2,4-dimethylbenzene and 1,3-bis(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup